CRMUCOCHIGH
1 of 10
CRMUFCLU
闪点测定用标准品
Sigma-Aldrich
SAB4200721
抗-GABA抗体,小鼠单克隆
T1327
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-3 人
FPCOC1
Flash Point Standard - Cleveland Open Cup
NIST912B
尿素
FPCOC3
NIST886
金,矿石难处理
Z757276
Kern ABT analytical balances
HPA016959
Anti-KRT23 antibody produced in rabbit
802751
Aquivion® SO3H
limited shelf life, expiry date on the label
Paragon Scientific Ltd
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Danger
Asp. Tox. 1
10 - Combustible liquids
WGK 1
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?