主要文件
EPA 8270 联苯胺类混标
2000 μg/mL in methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
CofA
certificate of analysis is enclosed in each package.
特点
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL (48467)
浓度
2000 μg/mL in methanol
应用
environmental
分析物
说明
    Benzidine
    3,3′-Dichlorobenzidine
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)