Merck
97610
Supelco
1,3-二氧戊环
别名:
乙二醇亚甲基醚, 乙二醇缩甲醛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H6O2
CAS号:
分子量:
74.08
Beilstein:
102453
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
2.6 (vs air)
蒸汽壓力
70 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
自燃溫度
525 °F
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChI 密鑰
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
26.6 °F - closed cup
閃點(°C)
-3 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)