Merck
96690
Supelco
异丁基乙烯醚
analytical standard
别名:
乙烯基异丁醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2OCH=CH2
CAS号:
分子量:
100.16
Beilstein:
1560159
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
蒸汽密度
3.45 (vs air)
蒸汽壓力
68 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥95.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
82-83 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
0.768 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)COC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-4-7-5-6(2)3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChI 密鑰
OZCMOJQQLBXBKI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
5.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-15 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)