化驗
≥95.0% (GC)
技術
HPLC: suitable
mp
>300 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3