Merck
95929
Supelco
N,N′-二苯基硫脲
analytical standard
别名:
1,3-二苯基-2-硫脲, 二苯硫脲, 均二苯硫脲
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5NH)2CS
CAS号:
分子量:
228.31
Beilstein:
644277
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
NACRES:
NA.21
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥95.0% (HPLC)
技术
HPLC: suitable
mp
152-155 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
S=C(Nc1ccccc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
InChI key
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)