Merck
92265
Supelco
Chlorphenesin
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11ClO3
CAS号:
分子量:
202.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0 % (GC)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)