化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包含
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.447-1.451
n20/D 1.449 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
InChI 密鑰
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.8 °F - closed cup
閃點(°C)
76 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)