Merck
89869
Supelco
2,6-二氨基吡啶
analytical standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H7N3
CAS号:
分子量:
109.13
Beilstein:
108513
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.21
等级
analytical standard
质量水平
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
沸点
285 °C (lit.)
mp
117-122 °C (lit.)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1cccc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H,(H4,6,7,8)
InChI key
VHNQIURBCCNWDN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
311.0 °F - closed cup
闪点(°C)
155 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)