化驗
≥95.0% (GC)
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI 密鑰
TYFQFVWCELRYAO-IDEBNGHGSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1