Merck
861206
Supelco
2-氯乙基乙烯醚 溶液
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
等級
certified reference material
TraceCERT®
產品線
TraceCERT®
包裝
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
形式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-6-4-3-5/h2H,1,3-4H2
InChI 密鑰
DNJRKFKAFWSXSE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)