主要文件
843400
TOYOPEARL® AFFIPAK ACT Sampler (AF-Epoxy, Tresyl-650M)
phase AF-Epoxy, Tresyl-650M
, bottle of 2 × 5 g, 65 μm particle size
别名:
TOYOPEARL® AFFIPAK Activated Media Sampler
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
描述
Phase filter (Various)
产品线
TOYOPEARL®
表单
dry, free flowing powder
特点
Molecular weight range (Excl. limit: 5,000,000 Da)
包装
bottle of 2 × 5 g
制造商/商品名称
Tosoh 43400
参数
3 bar max. pressure
技术
LPLC: suitable
基质
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
粒径
65 μm
孔径
1000 Å
分离技术
affinity
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)