agency
suitable for USP L23
產品線
TSKgel®
形狀
slurry
特點
counter ion Cl-
包裝
bottle of 25 mL
製造商/商標名
Tosoh 43383
參數
20 bar max. pressure
技術
LPLC: suitable
基質
hydroxylated methacrylic polymer
基質活性組
ammonium ion, quaternary phase
粒徑
20 μm
工作pH值
2-13
容量
70 g/L±18 adsorption capacity (BSA)
分離技術
anion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
TSKgel SP-5PW media is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
外觀
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% ethanol.
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
103.1 °F
閃點(°C)
39.5 °C