product name
TSKgel® FcR-IIIA-NPR HPLC Column, PEEK, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
ligand
(modified recombinant FcyRIIIA)
材料
PEEK
產品線
TSKgel®
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
7.5 cm × 4.6 mm
基質
polymethacrylate
基質活性組
Glycoprotein phase
粒徑
5 μm
工作pH值範圍
4.0-8.0
分離技術
affinity
儲存溫度
2-8°C
相关类别
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
商品
Fast assessment of antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) and glycoform pattern of a therapeutic antibody rituximab by FcγRIIIa affinity chromatography.