主要文件
818544
Endfitting w/ Fixed 2 μm Frit for TSKgel® ODS-80Ts QA Column
stainless steel frit, pkg of 1 ea
别名:
TSKgel® Hardware and Accessories
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
材料
stainless steel fitting
stainless steel frit
產品線
TSKgel®
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Tosoh 18544
技術
HPLC: suitable
孔徑
2 μm
相容性
Tosoh TSKgel ODS-80Ts QA Column
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
相關產品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)