主要文件
817088
TSKgel® DNA-NPR (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, DEAE (diethylaminoethyl) phase
别名:
用于 4.6mm 内径 TSKgel® DEAE-NPR 色谱柱的保护柱
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
产品名称
TSKgel® DNA-NPR Guard Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物料
PEEK
产品线
TSKgel®
特点
counter ion Cl-
制造商/商品名称
Tosoh 17088
参数
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
0.5 cm × 4.6 mm
基质
silica particle platform
基质活性基团
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
5 μm
工作pH值
2-12
分离技术
anion exchange
一般描述
Guard Column for 4.6mmID TSKgel DEAE-NPR column
外形
Shipped in water.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)