主要文件
814714
TSKgel® SP-5PW (20) Bulk Media
bottle of 250 mL, phase sulfonic acid, 20 μm particle size
别名:
TSKgel® SP-5PW Bulk Media
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
产品线
TSKgel®
表单
slurry
特点
counter ion Na+
包装
bottle of 250 mL
制造商/商品名称
Tosoh 14714
参数
20 bar max. pressure
技术
LPLC: suitable
基质
hydroxylated methacrylic polymer
基质活性基团
sulfonic acid phase
粒径
20 μm
工作pH值
2-13
分离技术
cation exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
TSKgel SP-5PW resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
外形
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
象形图
Flame
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
103.1 °F
闪点(°C)
39.5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)