Merck
807936
TSKgel® Phenyl-5PW (20 µm) HPLC Columns
Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column
别名:
TSKgel® Hydrophobic Interaction Chromatography Columns
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
product name
TSKgel® Guard Column for 55 mm ID TSKgel® Phenyl-5PW Column, 20 μm particle size, pk of 1 ea
材料
stainless steel column
包裝
pk of 1 ea
製造商/商標名
Tosoh 07936
柱長度 × 內徑
5 cm × 45 mm
基質
polymeric particle platform
基質活性組
Phenyl-5PW phase
粒徑
20 μm
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)