产品名称
TSKgel® Amide 80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 15 cm × 2.0 mm, 2 μm particle size
物料
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
产品线
TSKgel®
制造商/商品名称
Tosoh 23456
参数
50 °C max. temp.
800 bar max. pressure
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 2.0 mm
表面积
450 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
carbamoyl phase
粒径
2 μm
工作pH范围
2.0-7.5
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)