主要文件
78887
Supelco
[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
别名:
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxododecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19D3H34NO5
分子量:
362.52
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
化驗
≥98.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -25.0 to -19.0, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
標籤範圍
≥99%
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)