Merck
72528
Supelco
2,4-二羟基-3-丙基苯乙酮
analytical standard
别名:
1-(2,4-Dihydroxy-3-propylphenyl)ethenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2C6H2(OH)2COCH3
CAS号:
分子量:
194.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
等级
analytical standard
质量水平
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
124-127 °C (lit.)
包装形式
neat
SMILES字符串
CCCc1c(O)ccc(C(C)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-4-9-10(13)6-5-8(7(2)12)11(9)14/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QGGRBWUQXAFYEC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)