Merck
69127
Supelco
壬二酸二乙酯
analytical standard
别名:
壬二酸乙酯, 壬二酸二乙酯, 杜娟花酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
CAS号:
分子量:
244.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95%
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
bp
172 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−16-−15.8 °C (lit.)
密度
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
InChI 密鑰
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)