技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
O=NN(CCCCCCC(C)C)CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
InChI key
XAYFTZOFOLGWAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3