主要文件
59494
用于所有厂家的液相的 Opti-Max® 单向阀阀芯备件
SS cartridge, size 1/16 in., ruby ball/sapphire seat, pkg of 2 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
物料
SS cartridge
包装
pkg of 2 ea
制造商/商品名称
All Manufacturers
尺寸
1/16 in.
相容性
configured for
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)