主要文件
59465-U
Opti-Max® 入口单向阀
for use with LC-6A, LC-10AS, Shimadzu 228-12353-91
别名:
用于 Shimadzu 产品的 Optimize Technologies 高效液相色谱部件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115854
NACRES:
SB.51
表单
solid
包装
pkg of 1
制造商/商品名称
Shimadzu 228-12353-91
相容性
for use with LC-6A, LC-10AS
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Opti-Max is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)