主要文件
59306-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
SUPELCOGEL Ca 保护柱, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L19
产品线
SUPELCOGEL
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
SUPELCOGEL
包装
1 ea of
参数
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
5 cm × 4.6 mm
基质
polymeric
粒径
9 μm
相容性
use to protect SUPELCOGEL Ca and SUPELCOGEL C-611
分离技术
ligand exchange
附注
5cm×4.6mm 保护柱,不包括连接管、接头螺母和密封垫圈。
法律信息
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)