59101
1 of 10
58264
色谱柱筛板
Supelco
57417
夹具配件
54987
独立式保护柱套(带 PEEK 连接器)
58217
高效液相色谱柱空柱管套装
59037
22988
不锈钢 HPLC 配件
58289
Waters® 二通连接件
51262-U
超高性能手紧接头
58632
Upchurch 手紧接头套件
58420-U
Valco® 柱前过滤器
316L stainless steel
4.6 mm × 1/4 in. × 15 cm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Choose from one of the most recent versions:
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 客户支持