主要文件
58283
三通连接件
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
别名:
Valco® 二通连接件
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
VICI Valco® ZT1
孔尺寸
0.75 mm
相容性
for connecting 1/16 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
除非另行指明,否则为不锈钢材质。包括螺母和密封圈。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)