主要文件
58239C40
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
产品名称
SUPELCOSIL LC-18 HPLC 柱, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
SUPELCOSIL
特点
endcapped
制造商/商品名称
SUPELCOSIL
包装
1 ea of
标记范围
11.0% carbon loading
参数
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
5 cm × 4 mm
表面积
170 m2/g
表面覆盖度
surface coverage 3.1 μmol/m2
基质
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å
pH值(酸碱度)
2-7.5
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
对于众多种类的化合物具有极佳保留性并提供良好峰形的通用型疏水性烷基相。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)