主要文件
581620-U
Supelco
Ascentis® Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Ascentis® Phenyl Supelguard 保护柱, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L11
产品线
Ascentis®
特点
endcapped
包装
pkg of 2 ea
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
2 cm × 4 mm
表面积
450 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
phenyl phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å pore size
工作pH值
2-8
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)