主要文件
569274-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Discovery® HS C18 Supelguard 保护柱芯, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L1
产品线
Discovery®
特点
endcapped
包装
pkg of 2 ea
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
2 cm × 4 mm
表面积
300 m2/g
基质
fully porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
3 μm
孔径
120 Å
工作pH值
2-8
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
适用于 4.0mm 内径和 4.6mm 内径的分析柱。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.