产品名称
Discovery® BIO Wide Pore C5 高效液相色谱柱, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
产品线
Discovery®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Discovery®
包装
1 ea of
标记范围
3.5% Carbon loading
参数
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
表面积
100 m2/g
表面覆盖度
4.5 μmol/m2
基质
silica particle platform
fully porous particle
基质活性基团
C5 (pentyl) phase
粒径
5 μm
孔径
300 Å
工作pH值
2-8
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Discovery BIO Wide Pore C5 设计用于通过 RP-HPLC 对蛋白质和多肽(尤其是疏水性多肽)进行高效可靠分离。C8 或 C18 等长链键合相通常对蛋白质而言其疏水性太强,引起保留时间的过度延长,或者甚至在色谱柱上发生不可逆吸附。因此针对蛋白质的反相 HPLC,通常使用 C3 或 C4 等短链键合相。然而,这些短链键合相通常相对较易于水解,从而缩短色谱柱的使用寿命,而在 pH 较低时这种情况尤为严重。Discovery BIO Wide Pore C5 的洗脱顺序与传统的 C4 相似,但提高了 pH 稳定性,色谱柱的使用寿命更长。由于改进了硅胶和键合相的化学性质,因此通常在 Discovery BIO Wide Pore C5 上获得的分离效率更高。
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
应用
产品编号
说明
价格
抗体
产品编号
说明
价格
相关内容
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLC展开我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持