产品名称
Supel™ QuE, Verde Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
材料
polypropylene tube
品質等級
產品線
Supel™
成份
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean™ ENVI-Carb™ Y, 10 mg
Supelclean™ PSA, 50 mg
Z-Sep+, 60 mg
包裝
pack of 100 ea
技術
QuEChERS: suitable
離心管體積
2 mL
基質活性組
PSA phase
carbon phase
zirconia-based phase
應用
food and beverages
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
使用QuEChERS方法,食品/农产品样本首先在水溶性溶剂(比如乙腈),在高盐(比如氯化钠和硫酸镁)和或者缓冲试剂(比如柠檬酸盐)存在下,进行提取。高盐能够引起液相分离,而缓冲试剂能够稳定酸碱不稳定杀虫剂。 在摇晃和离心之后,有机相部分就进一步用SPE清洁。 和传统的SPE管方法不同,在分散SPE中,清洁需要混合大量的SPE(比如Supelclean PSA, ENVI-Carb, 和或者Discovery DSC-18)和提取物。 在样本清洁后,混合物经过离心,得到的上清可以直接分析,或者在分析前需要很少的处理。
Supelco有一系列的管和离心管,含有预置量的盐和SPE吸附剂,能够支持现今最常用的方法。
適合性
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
相关内容
Supel™ QuE Verde combines a novel carbon with zirconia coated silica (Z-Sep+) to provide an optimum balance between planar pesticide recovery and color removal.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS方法简化了食品和农业样品农残分析的样品纯化步骤。