Key Documents
55416-U
Supelco
PHOS-Select 镓硅胶离心柱套装
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
13111000
一般說明
螯合的镓(III) 对于磷酸肽具有高亲和性和高选择性。捕集基质为基于独有的次氨基三乙酸 (NTA) 类似物的新型 Ga3+ 螯合物石英。该基质填充在离心柱中,便于对磷酸肽进行微量亲和性捕集。富集的样品有利于克服磷酸肽质谱法的限制。
预填充的离心柱含 50μl (25mg) 的磷酸肽捕集基质;各柱可纯化高达 25 纳摩尔的磷酸肽。
套件包括:
PHOS-Select™ 镓石英离心柱,24 件
收集管,100 件
應用
PHOS-Select 镓硅胶离心柱是一种的方便工具,可用于通过固定金属亲和色谱法 (IMAC),从胰蛋白酶消化过的粗样品中富集磷酸化多肽。
特點和優勢
  • 低非特异性键合 — 高数据置信度
  • 在磷酸化状态下没有偏差 — 在样品比较时准确地表示出存在的磷酸化类型
  • 快速的样品处理 — 减少从样品采集到生成数据的时间
法律資訊
PHOS-Select is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)