产品名称
LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
产品线
LiChrosorb®
特点
endcapped: no
包装
pkg of 4 ea
标记范围
16.2% Carbon loading
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
1 cm × 4.6 mm
表面积
300 m2/g
基质
Octadecyl
fully porous particle
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
100 Å
工作pH值
2-7.5
相容性
for use with 3.2 to 4.6 mm columns
分离技术
reversed phase