Merck
54118-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb/NH2 固相萃取管
bed B 500 mg (Supelclean NH2), bed A 1000 mg (Supelclean ENVI-Carb), volume 12 mL, pk of 20
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115712
NACRES:
NB.21
材料
polypropylene tube
產品線
Supelclean
成份
bed A, 1000 mg (Supelclean ENVI-Carb)
bed B, 500 mg (Supelclean NH2)
包裝
pk of 20
技術
solid phase extraction (SPE): suitable
容積
12 mL
基質活性組
aminopropyl phase
carbon phase
應用
food and beverages
分離技術
ion exchange
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
助留机理:反相和阴离子交换
样品基质相容性:有机或含水溶液
  • 含 Supelclean ENVI-Carb(上层)和 LC-NH2(下层)固相萃取吸附剂(使用 PE 筛板隔开)的双层固相萃取管
  • 用于在进行食品(如农产品、肉类等)中多种残留农药分析时实现最优的净化效果。
  • ENVI-carb 对于极性分子具有强亲和性,并且可以分离/去除食品和天然产品中普遍存在的色素(例如叶绿素和胡萝卜素)
  • Supelclean LC-NH2 为氨丙基相,可保留食品基质中普遍存在的脂肪酸、有机酸以及一些极性色素和糖类
法律資訊
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)