Merck
53584-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å F5 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
产品名称
Ascentis® Express F5, 2.7 μm HPLC 色谱柱, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
物料
stainless steel column
质量水平
Agency
suitable for USP L43
产品线
Ascentis®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Ascentis®
包装
1 ea of
参数
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
技术
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
长度 × 内径
7.5 cm × 4.6 mm
表面积
135 m2/g
杂质
<5 ppm metals
基质
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
基质活性基团
PFP (pentafluorophenyl) phase
粒径
2.7 μm
孔径
90 Å pore size
工作pH值
2-8
应用
food and beverages
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
由于存在电负性氟,Ascentis Express F5 的五氟苯基丙基固定相可提供具有缺电子苯环的稳定反相填料。除了形成 pi-pi 和温和的空间相互作用外,F5 相也通过极性相互作用保留化合物。Ascentis Express F5 可用于碱性、酸性或中性化合物,选择性与 C18 不同。
法律信息
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds
实验方案
Fast and Accurate LC-MS Analysis of Vitamin D Metabolites, Using Ascentis® Express F5 HPLC Columns from Supelco®
相关内容
Enhanced selectivity for stereoisomers and closely related compounds with alternate selectivity from C18 phases for basic, acidic, or neutral compounds