主要文件
52692-U
Supelco
Discovery® DSC-SCX 固相萃取管
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
polypropylene tube
组成
bed wt., 10 g
包装
pk of 16
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
60 mL
基质
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
sulfonic acid bonding
粒径
50 μm
孔径
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
容量
0.8 meq/g total capacity
应用
food and beverages
分离技术
ion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
助留机理:阳离子交换
样品基质相容性:有机溶液或水溶液
  • 多点键合的苯磺酸官能团,pKa (< 1.0)
  • 反离子为 H+
  • 硅胶基体可与强有机溶剂一起使用(不会收缩/溶胀)
  • 极好的离子交换容量用于净化组合化学反应的溶液相(0.8 毫当量/克)(从反应副产物和多余试剂中移除目标分子)
  • 当从水溶液基质中提取阳离子时,应考虑苯环的存在,它能够提供混合模式作用能力(疏水相互作用)
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Carc. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.