主要文件
52667-U
Supelco
Discovery® DSC-SAX SPE 固相萃取管
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115712
NACRES:
NB.21
物料
polypropylene tube
组成
bed wt., 2 g
包装
pk of 20
技术
solid phase extraction (SPE): suitable
表面积
480 m2/g
体积
12 mL
基质
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
基质活性基团
ammonium ion, quaternary bonding, polymerically bonded, chloride counter-ion
粒径
50 μm
孔径
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
容量
0.14 meq/g total capacity
应用
food and beverages
分离技术
ion exchange
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
助留机理:阴离子交换
样品基质相容性:有机溶液或水溶液
  • 多点键合的季铵,在所有 pH 值下都带正电荷
  • 反离子为 Cl-
  • 离子交换能力为 ~0.14 毫当量/克。
  • 通常用来提取在弱阴离子交换固定相上键合作用不够强的弱阴离子(如羧酸)
  • 在柱子活化过程中可使用适当的缓冲液来改变配对离子已达到修饰选择性的目的
法律信息
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>464.0 °F
闪点(°C)
> 240 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)