主要文件
51395-U
Supelco
Upchurch PEEK 手紧接头
long 2 piece
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
NACRES:
SB.52
包装
pack of 10
内径
0.0625 in. (1.5875 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
一件式接头,55067-U,使用方便,因为套圈不会卡在接收端口,如果掉到地板上很容易发现。两件式接头有一个单独的套圈,因此您可以只更换套圈而不是整个装置。Upchurch PEEK 指压接头适用于 1/16″管路外径,可使用至 6,000 psi (420 kg/cm 2 )。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)