Merck
507768
Supelco
蓝色 PTFE/白色硅胶隔垫
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer, for use with 2 mL vial - standard opening, diam. 8 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
white silicone septa
特點
Blue PTFE/white silicone, 60 durometer
durometer: 50
包裝
pkg of 100 ea
製造商/商標名
Chromacol 8-ST14
參數
250 °C max. temp.
直徑
8 mm
相容性
for use with 2 mL vial - standard opening
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)