agency
EPA 8270
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in dichloromethane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
分析物
说明
Acetophenone
4-Aminobiphenyl
Aniline
Benzyl alcohol
m-Cresol
2,6-Dichlorophenol
p-Dimethylaminoazobenzene
7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
1,3-Dinitrobenzene
Dinoseb
Diphenylamine
Ethyl methanesulfonate
N-(2-Fluorenyl)acetamide
Hexachloropropene
Isosafrol
Methapyrilene HCl
3-Methylcholanthrene
Methyl methanesulfonate
1-Naphthylamine
2-Naphthylamine
4-Nitroquinoline N-oxide
N-Nitrosodibutylamine
N-Nitrosodiethylamine
N-Nitrosomethylethylamine
Nitrosomorpholine
1-Nitrosopiperidine
1-Nitrosopyrrolidine
2-Methyl-5-nitroaniline
Pentachlorobenzene
Pentachloroethane
Pentachloronitrobenzene
Phenacetin
2-Picoline
Pyridine trifluoroacetate
Safrole
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
o-Toluidine
1,3,5-Trinitrobenzene
查看所有结果 (39)
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3