主要文件
50207-U
Partisil HPLC 色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
别名:
Partisil HPLC Column
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
产品线
Partisil
特点
endcapped: no
制造商/商品名称
Partisil
标记范围
5% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.6 mm
基质
octadecyl
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
85 Å
分离技术
reversed phase
法律信息
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)