主要文件
50181-U
Nucleosil® C18 HPLC色谱柱
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, matrix octadecyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
产品线
Nucleosil®
特点
endcapped
制造商/商品名称
Nucleosil®
标记范围
11% Carbon loading
参数
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
10 cm × 4.6 mm
表面积
200 m2/g
基质
octadecyl
基质活性基团
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)