质量水平
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
浓度
2000 μg/mL in methylene chloride
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
single component solution
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(N=O)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
YGJHZCLPZAZIHH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
警示用语:
Warning
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
亚硝胺经证是沙坦家族活性药物成分 (API) 中的一种严重污染物。本文介绍了一种根据美国 FDA 指南测定缬沙坦片中亚硝胺含量的 GC-MS 方法,适用于药品质量控制。
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.