analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type fat soluble vitamin
包裝
ampule of 100 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.496 (lit.)
bp
224 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
格式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
InChI 密鑰
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
推薦產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
实验方案
GB method with Ascentis® Express C30 column achieves baseline resolution for Vitamin A and E critical pair.