主要文件
46854-U
Supelco
EPA 8270 基质加标混标
certified reference material, in methanol (varied conc.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
77101502
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8270
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特点
standard type matrix spiking
包装
ampule of 10 mL
浓度
in methanol (varied conc.)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
包装形式
multi-component solution
储存温度
2-8°C
一般描述
EPA 8270 Matrix Spike Mix是一种含苊、4-氯-3-甲基苯酚、2-氯苯酚、1,4-二氯苯、2,4-二硝基甲苯、4-硝基苯酚、N-亚硝基-n-丙胺、五氯苯酚、苯酚、芘和1,2,4-三氯苯等标准物质的多组分溶液。
US EPA 8000系列分析方法可用于在固体废物和地下水中鉴别和量化EPA′附录VIII和附录Appendix IX清单中的卤代和芳香挥发性有机化合物(VOC),适用于危险处理、储存和处置点。
应用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务部门。
其他说明
本有证标准物质 (CRM) 按照 ISO 17034 ISO/IEC 17025 生产和认证。有关本 CRM 使用的所有信息,请参见检验报告。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    4-Chloro-3-methylphenol 1500 μg/mL
    2-Chlorophenol 1500 μg/mL
    1,4-Dichlorobenzene 1000 μg/mL
    2,4-Dinitrotoluene 1000 μg/mL
    4-Nitrophenol 1500 μg/mL
    N-Nitrosodi-n-propylamine 1000 μg/mL
    Pentachlorophenol 1500 μg/mL
    Phenol 1500 μg/mL
    Pyrene 1000 μg/mL
    1,2,4-Trichlorobenzene 1000 μg/mL
    查看所有结果 (11)
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)