agency
EPA 8260
描述
Separate Source
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 × 1.5 mL (46831-U)
濃度
2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
multi-component solution
儲存溫度
-10 to -25°C
一般說明
EPA 8260 校准混标2是一种多组分溶液,其中含有丙酮、2-丁酮、二硫化碳、2-氯乙基乙烯基醚、2-己酮、碘甲、4-甲基-2-戊酮和醋酸乙烯酯等分析物。该混标可用于鉴别和定量EPA附录VIII和IX所列,存在于危害物主动处理、储存和处置场所的固体废弃物和地下水中的挥发性有机化合物。EPA 8260方法的前提条件是使用带有选择性检测器的气相色谱仪(GC)、气相色谱/质谱联用仪(GC/MS)或高效液相色谱仪(HPLC)。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
分析物
说明
Acetone
2-Butanone
Carbon disulfide
2-Chloroethyl vinyl ether
2-Hexanone
Iodomethane
4-Methyl-2-pentanone
Vinyl acetate
查看所有结果 (8)
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves