主要文件
46827-U
Supelco
正构烷烃混标
certified reference material, 1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
TraceCERT®
產品線
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特點
standard type calibration
包裝
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in methylene chloride: carbon disulfide 85:15
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
petroleum
格式
multi-component solution
儲存溫度
2-30°C
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他說明
我们提供各种色谱配件,包括 分析注射器
法律資訊
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Decane
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Nonane
    Octacosane
    Octadecane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratriacontane
    Triacontane
    查看所有结果 (15)
訊號詞
Danger
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-30 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
实验方案
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.