Merck
40685
Supelco
氟虫脲
reference material
别名:
N-{4-[2-氯-4-(三氟甲基)苯氧基]-2-氟苯基氨基羰基}-2,6-二氟-苯甲酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H11ClF6N2O3
分子量:
488.77
Beilstein:
8398323
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
等級
reference material
化驗
≥97.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
格式
neat
SMILES 字串
Fc1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1NC(=O)NC(=O)c3c(F)cccc3F
InChI
1S/C21H11ClF6N2O3/c22-12-8-10(21(26,27)28)4-7-17(12)33-11-5-6-16(15(25)9-11)29-20(32)30-19(31)18-13(23)2-1-3-14(18)24/h1-9H,(H2,29,30,31,32)
InChI 密鑰
RYLHNOVXKPXDIP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)